Merck
ENA296275182
Enamine
3-[(3-cyanophenoxy)methyl]furan-2-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
10 G
€ 1.712,90
Lieferanten-SKU: EN300-65274-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
10 G
€ 1.712,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-65274-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(3-cyanophenoxy)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C13H9NO4/c14-7-9-2-1-3-11(6-9)18-8-10-4-5-17-12(10)13(15)16/h1-6H,8H2,(H,15,16)
InChIKey
VDDBJFOSFGMLPO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65274
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65274
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)