Merck
ENA296275091
Enamine
3-carbamoyl-2-(2-fluorobenzenesulfonamido)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
N~2~-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]asparagine
Inchi Code
1S/C10H11FN2O5S/c11-6-3-1-2-4-8(6)19(17,18)13-7(10(15)16)5-9(12)14/h1-4,7,13H,5H2,(H2,12,14)(H,15,16)
InChIKey
ZOGWFTFUKWIUPV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65125
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65125
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)