Wichtige Dokumente
ENA296274863
Enamine
ethyl 3-[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]propanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-65273-100MG
€ 146,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-65273-100MG
€ 146,40
Iupac Name
ethyl 3-[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]propanoate
Inchi Code
1S/C13H13ClN2O3/c1-2-18-12(17)8-7-11-15-16-13(19-11)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChIKey
VFCLZKCTZSQYSJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65273
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)