Merck
ENA296274851
Enamine
3-(thiophen-3-yl)aniline hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 86,60
250 MG
€ 104,80
500 MG
€ 138,60
1 G
€ 164,60
Lieferanten-SKU: EN300-65200-100MG
€ 86,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 86,60
250 MG
€ 104,80
500 MG
€ 138,60
1 G
€ 164,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-65200-100MG
€ 86,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-thienyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9NS.ClH/c11-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-12-7-9;/h1-7H,11H2;1H
InChIKey
QSYGPAHBIIGMHM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65200
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65200
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)