Merck
ENA295069025
Enamine
3-(pyrimidin-2-yloxy)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyloxy)phenol
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-4-9(7-8)14-10-11-5-2-6-12-10/h1-7,13H
InChIKey
DKJBLDSOEVCZJQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62714
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62714
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)