Merck
ENA295068115
Enamine
2-[4-(chloromethyl)phenoxy]acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
Lieferanten-SKU: EN300-62171-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-62171-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
141-143
Iupac Name
2-[4-(chloromethyl)phenoxy]acetamide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H2,11,12)
InChIKey
DPQHXFUGZIVQLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62171
Melting Point
141-143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62171
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)