Wichtige Dokumente
ENA292596189
Enamine
4-bromo-3-methanesulfonylbenzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-61683-100MG
€ 207,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-61683-100MG
€ 207,50
mp (Schmelzpunkt)
240-244
Iupac Name
4-bromo-3-(methylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO4S/c1-14(12,13)7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
LVVHVWLMNKOUFR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61683
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)