Merck
ENA292596031
Enamine
N-(4-bromophenyl)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
Lieferanten-SKU: EN300-62017-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-62017-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-bromophenyl)-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O.ClH/c13-10-1-3-11(4-2-10)15-12(16)9-5-7-14-8-6-9;/h1-4,9,14H,5-8H2,(H,15,16);1H
InChIKey
RIPWOIVCXTXUFO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62017
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62017
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)