Merck
ENA282548710
Enamine
2-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanethioamide
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
Lieferanten-SKU: EN300-60447-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-60447-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanethioamide
Inchi Code
1S/C6H10N4S/c1-5(6(7)11)2-10-4-8-3-9-10/h3-5H,2H2,1H3,(H2,7,11)
InChIKey
GSTZKEVDDFIVIZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60447
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60447
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)