Merck
ENA282548530
Enamine
3-(propylamino)pyrrolidine-2,5-dione
Größe auswählen
100 MG
€ 128,20
250 MG
€ 163,30
500 MG
€ 232,20
1 G
€ 284,20
Lieferanten-SKU: EN300-61201-100MG
€ 128,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 128,20
250 MG
€ 163,30
500 MG
€ 232,20
1 G
€ 284,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-61201-100MG
€ 128,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(propylamino)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-2-3-8-5-4-6(10)9-7(5)11/h5,8H,2-4H2,1H3,(H,9,10,11)
InChIKey
ISCOKDCBGVPLPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61201
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61201
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)