Merck
ENA282548232
Enamine
3-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)propan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 165,90
250 MG
€ 220,50
500 MG
€ 379,10
1 G
€ 503,90
2.5 G
€ 944,60
5 G
€ 1.374,90
10 G
€ 2.017,10
Lieferanten-SKU: EN300-60739-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 165,90
250 MG
€ 220,50
500 MG
€ 379,10
1 G
€ 503,90
2.5 G
€ 944,60
5 G
€ 1.374,90
10 G
€ 2.017,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-60739-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H21N3/c1-11-5-3-7-12(9-8-11)6-2-4-10/h2-10H2,1H3
InChIKey
VRSWRZBNEHRBSL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60739
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60739
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)