Merck
ENA282548035
Enamine
N-(3-methylbutan-2-yl)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 163,30
250 MG
€ 214,00
500 MG
€ 362,20
1 G
€ 485,70
2.5 G
€ 908,20
Lieferanten-SKU: EN300-61343-100MG
€ 163,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 163,30
250 MG
€ 214,00
500 MG
€ 362,20
1 G
€ 485,70
2.5 G
€ 908,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.77
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-61343-100MG
€ 163,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(1,2-dimethylpropyl)-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O.ClH/c1-8(2)9(3)13-11(14)10-4-6-12-7-5-10;/h8-10,12H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14);1H
InChIKey
QBKIBJCZGUTHEG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61343
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61343
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)