Merck
ENA250699151
Enamine
methyl 5-(chlorosulfonyl)thiophene-3-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
Lieferanten-SKU: EN300-54851-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-54851-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)4-2-5(12-3-4)13(7,9)10/h2-3H,1H3
InChIKey
IRUQLKHEXLBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54851
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54851
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)