Merck
ENA250699041
Enamine
[(3-nitrophenyl)methyl](prop-2-en-1-yl)amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 163,30
250 MG
€ 214,00
500 MG
€ 362,20
1 G
€ 485,70
2.5 G
€ 908,20
5 G
€ 1.322,90
Lieferanten-SKU: EN300-59194-100MG
€ 163,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 163,30
250 MG
€ 214,00
500 MG
€ 362,20
1 G
€ 485,70
2.5 G
€ 908,20
5 G
€ 1.322,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-59194-100MG
€ 163,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-nitrobenzyl)-2-propen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.ClH/c1-2-6-11-8-9-4-3-5-10(7-9)12(13)14;/h2-5,7,11H,1,6,8H2;1H
InChIKey
CMBVZGYCHFHEEF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
87
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59194
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59194
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)