Merck
ENA250698498
Enamine
N-(5-amino-2,4-difluorophenyl)acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
10 G
€ 1.712,90
Lieferanten-SKU: EN300-56222-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
10 G
€ 1.712,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-56222-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(5-amino-2,4-difluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H8F2N2O/c1-4(13)12-8-3-7(11)5(9)2-6(8)10/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
NFYRSQRTACVHAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56222
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56222
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)