Merck
ENA249152501
Enamine
N-ethylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 193,20
250 MG
€ 258,20
500 MG
€ 441,50
1 G
€ 574,10
2.5 G
€ 1.083,70
5 G
€ 1.579,00
10 G
€ 2.321,30
Lieferanten-SKU: EN300-56513-100MG
€ 193,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 193,20
250 MG
€ 258,20
500 MG
€ 441,50
1 G
€ 574,10
2.5 G
€ 1.083,70
5 G
€ 1.579,00
10 G
€ 2.321,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-56513-100MG
€ 193,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
162-163
Iupac Name
N-ethylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c1-2-10-8(11)7-3-5-9-6-4-7;/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11);1H
InChIKey
YYPVQBBUASUJRK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56513
Melting Point
162-163
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56513
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)