Merck
ENA249152359
Enamine
ethyl 3-amino-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 82,70
250 MG
€ 99,60
500 MG
€ 130,80
1 G
€ 154,20
2.5 G
€ 264,70
5 G
€ 321,90
10 G
€ 394,70
Lieferanten-SKU: EN300-56217-100MG
€ 82,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 82,70
250 MG
€ 99,60
500 MG
€ 130,80
1 G
€ 154,20
2.5 G
€ 264,70
5 G
€ 321,90
10 G
€ 394,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-56217-100MG
€ 82,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
158-160
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2.ClH/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6,10H,2,7,13H2,1H3;1H
InChIKey
ONYRFCZWESOMQH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56217
Melting Point
158-160
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56217
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)