Merck
ENA245486448
Enamine
3-amino-N-(6-methylpyridin-2-yl)propanamide dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
Lieferanten-SKU: EN300-54057-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-54057-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-N-(6-methyl-2-pyridinyl)propanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O.2ClH/c1-7-3-2-4-8(11-7)12-9(13)5-6-10;;/h2-4H,5-6,10H2,1H3,(H,11,12,13);2*1H
InChIKey
YKWQLDJCCKXYDL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54057
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54057
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)