Wichtige Dokumente
ENA245486051
Enamine
[2-(diethylamino)phenyl]methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-53649-100MG
€ 168,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-53649-100MG
€ 168,50
Iupac Name
[2-(diethylamino)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-3-12(4-2)11-8-6-5-7-10(11)9-13/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
InChIKey
OQRPOJNFYIWTPE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53649
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)