Merck
ENA245485598
Enamine
1-cyclohexylpiperidin-4-one
Größe auswählen
100 MG
€ 107,40
250 MG
€ 133,40
500 MG
€ 184,10
1 G
€ 223,10
2.5 G
€ 357,00
5 G
€ 579,30
10 G
€ 936,80
Lieferanten-SKU: EN300-52938-100MG
€ 107,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 107,40
250 MG
€ 133,40
500 MG
€ 184,10
1 G
€ 223,10
2.5 G
€ 357,00
5 G
€ 579,30
10 G
€ 936,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-52938-100MG
€ 107,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclohexyl-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C11H19NO/c13-11-6-8-12(9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h10H,1-9H2
InChIKey
QQYHUQVNANUTNM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52938
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52938
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)