Merck
ENA245485326
Enamine
2-bromo-7-ethyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
Lieferanten-SKU: EN300-51226-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-51226-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-7-ethyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
Inchi Code
1S/C7H6BrN3OS/c1-2-4-3-5(12)11-7(9-4)13-6(8)10-11/h3H,2H2,1H3
InChIKey
YUWKSPYNEOVDQO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51226
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51226
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)