Wichtige Dokumente
ENA238713457
Enamine
2-amino-N-cyclopentylpropanamide hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-52555-100MG
€ 126,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-52555-100MG
€ 126,90
Iupac Name
2-amino-N-cyclopentylpropanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c1-6(9)8(11)10-7-4-2-3-5-7;/h6-7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11);1H
InChIKey
PUIOLMHGLHOXRA-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52555
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)