Merck
ENA238713165
Enamine
2-(propylamino)acetonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 217,90
250 MG
€ 292,00
500 MG
€ 507,80
1 G
€ 662,50
2.5 G
€ 1.256,60
5 G
€ 1.836,40
10 G
€ 2.702,20
Lieferanten-SKU: EN300-51903-100MG
€ 217,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 217,90
250 MG
€ 292,00
500 MG
€ 507,80
1 G
€ 662,50
2.5 G
€ 1.256,60
5 G
€ 1.836,40
10 G
€ 2.702,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-51903-100MG
€ 217,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(propylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H10N2/c1-2-4-7-5-3-6/h7H,2,4-5H2,1H3
InChIKey
YOEHYACECVSKEQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51903
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)