Merck
ENA238713148
Enamine
3-(piperidin-1-yl)propanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 68,40
250 MG
€ 68,40
500 MG
€ 68,40
1 G
€ 68,40
2.5 G
€ 99,60
5 G
€ 152,90
10 G
€ 223,10
Lieferanten-SKU: EN300-51885-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 68,40
250 MG
€ 68,40
500 MG
€ 68,40
1 G
€ 68,40
2.5 G
€ 99,60
5 G
€ 152,90
10 G
€ 223,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-51885-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
215-216
Iupac Name
3-(1-piperidinyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c10-8(11)4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2,(H,10,11);1H
InChIKey
ZBTNZXCCWPOONU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51885
Melting Point
215-216
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51885
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)