Wichtige Dokumente
ENA238712901
Enamine
(3-bromobutyl)benzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-51433-100MG
€ 165,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-51433-100MG
€ 165,90
Iupac Name
(3-bromobutyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H13Br/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3
InChIKey
BVPCLVMIRNEUBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51433
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)