Wichtige Dokumente
ENA238712626
Enamine
4-ethoxy-3-fluoroaniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-50973-100MG
€ 156,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-50973-100MG
€ 156,80
Iupac Name
4-ethoxy-3-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9/h3-5H,2,10H2,1H3
InChIKey
ASLWQZGYKULGPD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50973
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)