Wichtige Dokumente
ENA238711993
Enamine
N-phenylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-49967-100MG
€ 77,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-49967-100MG
€ 77,50
Iupac Name
N-phenyl-N-(4-piperidinyl)amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c1-2-4-10(5-3-1)13-11-6-8-12-9-7-11;;/h1-5,11-13H,6-9H2;2*1H
InChIKey
CNUNDCRNMZQPFD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49967
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)