Merck
ENA238711975
Enamine
3-(2-bromoethoxy)benzonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 82,70
250 MG
€ 99,60
500 MG
€ 130,80
1 G
€ 154,20
2.5 G
€ 285,50
5 G
€ 489,60
10 G
€ 866,60
Lieferanten-SKU: EN300-49937-100MG
€ 82,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 82,70
250 MG
€ 99,60
500 MG
€ 130,80
1 G
€ 154,20
2.5 G
€ 285,50
5 G
€ 489,60
10 G
€ 866,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-49937-100MG
€ 82,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2-bromoethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-4-5-12-9-3-1-2-8(6-9)7-11/h1-3,6H,4-5H2
InChIKey
OQAYBNVLPKSUPI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49937
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49937
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)