Merck
ENA238711886
Enamine
2-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
10 G
€ 1.712,90
Lieferanten-SKU: EN300-49810-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
10 G
€ 1.712,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-49810-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
156-158
Iupac Name
(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S2/c7-3(8)1-9-4-6-5-2-10-4/h2H,1H2,(H,7,8)
InChIKey
DZXGDEPWZLFUEA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49810
Melting Point
156-158
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49810
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)