Merck
ENA238711649
Enamine
[(3,4-difluorophenyl)methyl](ethyl)amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 162,00
250 MG
€ 211,40
500 MG
€ 307,60
1 G
€ 381,70
2.5 G
€ 705,40
5 G
€ 1.020,00
10 G
€ 1.491,90
Lieferanten-SKU: EN300-49095-100MG
€ 162,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 162,00
250 MG
€ 211,40
500 MG
€ 307,60
1 G
€ 381,70
2.5 G
€ 705,40
5 G
€ 1.020,00
10 G
€ 1.491,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-49095-100MG
€ 162,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3,4-difluorobenzyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11F2N.ClH/c1-2-12-6-7-3-4-8(10)9(11)5-7;/h3-5,12H,2,6H2,1H3;1H
InChIKey
DUGSVGFBYSVWDI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49095
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49095
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)