Merck
ENA238711622
Enamine
2-(1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 259,10
250 MG
€ 291,60
1 G
€ 399,50
2.5 G
€ 559,40
5 G
€ 825,90
10 G
€ 1.087,20
Lieferanten-SKU: EN300-48681-100MG
€ 259,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 259,10
250 MG
€ 291,60
1 G
€ 399,50
2.5 G
€ 559,40
5 G
€ 825,90
10 G
€ 1.087,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-48681-100MG
€ 259,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1H-pyrazol-1-ylacetonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3/c6-2-5-8-4-1-3-7-8/h1,3-4H,5H2
InChIKey
KQULXIRGBBDZKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48681
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48681
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)