Wichtige Dokumente
ENA238711503
Enamine
N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-45442-100MG
€ 207,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-45442-100MG
€ 207,50
Iupac Name
N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C8H12N4OS/c13-7(6-1-3-9-4-2-6)11-8-12-10-5-14-8/h5-6,9H,1-4H2,(H,11,12,13)
InChIKey
KTEMFGUKLNBSFX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45442
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)