Merck
ENA238711456
Enamine
2-amino-N-methyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 119,10
250 MG
€ 150,30
500 MG
€ 211,40
1 G
€ 258,20
2.5 G
€ 493,50
5 G
€ 930,30
10 G
€ 1.772,70
Lieferanten-SKU: EN300-45309-100MG
€ 119,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 119,10
250 MG
€ 150,30
500 MG
€ 211,40
1 G
€ 258,20
2.5 G
€ 493,50
5 G
€ 930,30
10 G
€ 1.772,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-45309-100MG
€ 119,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
239-240
Iupac Name
2-amino-N-methyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.ClH/c1-11-9(12)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3,(H,11,12);1H
InChIKey
SDDDEENAJBZGLB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45309
Melting Point
239-240
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45309
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)