Merck
ENA238710979
Enamine
2-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
Lieferanten-SKU: EN300-43857-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-43857-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-chloro-6-fluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClFN.ClH/c12-10-4-1-5-11(13)9(10)7-8-3-2-6-14-8;/h1,4-5,8,14H,2-3,6-7H2;1H
InChIKey
REBMQIXDPWDKHN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43857
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43857
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)