Merck
ENA238710666
Enamine
[(2-bromophenyl)methyl](tert-butyl)amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 103,50
250 MG
€ 128,20
500 MG
€ 176,30
1 G
€ 214,00
2.5 G
€ 341,40
5 G
€ 554,60
10 G
€ 981,00
Lieferanten-SKU: EN300-42806-100MG
€ 103,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 103,50
250 MG
€ 128,20
500 MG
€ 176,30
1 G
€ 214,00
2.5 G
€ 341,40
5 G
€ 554,60
10 G
€ 981,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-42806-100MG
€ 103,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-bromobenzyl)-2-methyl-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16BrN.ClH/c1-11(2,3)13-8-9-6-4-5-7-10(9)12;/h4-7,13H,8H2,1-3H3;1H
InChIKey
MTUJVRSMGQWTPW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42806
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42806
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)