Merck
ENA238710445
Enamine
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 312,80
250 MG
€ 427,20
500 MG
€ 646,90
1 G
€ 815,90
2.5 G
€ 1.556,90
5 G
€ 2.281,00
10 G
€ 3.360,00
Lieferanten-SKU: EN300-35000-100MG
€ 312,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 312,80
250 MG
€ 427,20
500 MG
€ 646,90
1 G
€ 815,90
2.5 G
€ 1.556,90
5 G
€ 2.281,00
10 G
€ 3.360,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-35000-100MG
€ 312,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3NO.ClH/c5-4(6,7)3-9-2-1-8;/h1-3,8H2;1H
InChIKey
WQXHWCKAXLERPO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35000
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35000
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)