Wichtige Dokumente
ENA196830335
Enamine
N-(4-aminophenyl)ethane-1-sulfonamide
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
86-87
Iupac Name
N-(4-aminophenyl)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-2-13(11,12)10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,10H,2,9H2,1H3
InChIKey
CPPJVBODPOBMCV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45388
Melting Point
86-87
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45388
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)