Wichtige Dokumente
ENA196830155
Enamine
ethyl 4-formyl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-44231-100MG
€ 163,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-44231-100MG
€ 163,30
mp (Schmelzpunkt)
98-99
Iupac Name
ethyl 4-formyl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H12N2O3/c1-2-18-13(17)12-10(9-16)8-15(14-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-9H,2H2,1H3
InChIKey
LUXQUZWWWWBKFW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44231
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)