Merck
ENA184121405
Enamine
2-[2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 294,60
250 MG
€ 402,50
500 MG
€ 637,80
1 G
€ 804,20
2.5 G
€ 1.533,50
Lieferanten-SKU: EN300-41314-100MG
€ 294,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 294,60
250 MG
€ 402,50
500 MG
€ 637,80
1 G
€ 804,20
2.5 G
€ 1.533,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-41314-100MG
€ 294,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(2-oxo-1-imidazolidinyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O3S/c12-6(13)3-5-4-15-8(10-5)11-2-1-9-7(11)14/h4H,1-3H2,(H,9,14)(H,12,13)
InChIKey
MIYBAXVWACBFPY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41314
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41314
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)