Merck
ENA184121156
Enamine
1-methyl-3-(3-nitrophenyl)imidazolidine-2,4-dione
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
Lieferanten-SKU: EN300-41162-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-41162-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-3-(3-nitrophenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H9N3O4/c1-11-6-9(14)12(10(11)15)7-3-2-4-8(5-7)13(16)17/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
LVLMPGIBDDHXIK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41162
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41162
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)