Merck
ENA183889007
Enamine
1-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 163,30
250 MG
€ 214,00
500 MG
€ 362,20
1 G
€ 485,70
2.5 G
€ 908,20
5 G
€ 1.322,90
10 G
€ 1.941,70
Lieferanten-SKU: EN300-40184-100MG
€ 163,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 163,30
250 MG
€ 214,00
500 MG
€ 362,20
1 G
€ 485,70
2.5 G
€ 908,20
5 G
€ 1.322,90
10 G
€ 1.941,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-40184-100MG
€ 163,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H14F3N3/c12-11(13,14)8-1-2-10(16-7-8)17-5-3-9(15)4-6-17/h1-2,7,9H,3-6,15H2
InChIKey
DAVHQAOEZPKBPV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40184
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40184
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)