Wichtige Dokumente
ENA183042163
Enamine
4-[methyl(propan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-16254-100MG
€ 165,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-16254-100MG
€ 165,90
mp (Schmelzpunkt)
175-176
Iupac Name
4-{[isopropyl(methyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-8(2)12(3)17(15,16)10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
CYZHRRSXXGFFIH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16254
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)