Merck
ENA183042014
Enamine
1-(3-phenylpropyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 327,10
250 MG
€ 446,70
500 MG
€ 678,10
1 G
€ 857,50
2.5 G
€ 1.637,50
5 G
€ 2.401,90
10 G
€ 3.539,40
Lieferanten-SKU: EN300-39262-100MG
€ 327,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 327,10
250 MG
€ 446,70
500 MG
€ 678,10
1 G
€ 857,50
2.5 G
€ 1.637,50
5 G
€ 2.401,90
10 G
€ 3.539,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-39262-100MG
€ 327,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-phenylpropyl)-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2.2ClH/c15-14-8-11-16(12-9-14)10-4-7-13-5-2-1-3-6-13;;/h1-3,5-6,14H,4,7-12,15H2;2*1H
InChIKey
MOSPNIOWIBJMIC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39262
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39262
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)