Wichtige Dokumente
ENA181912008
Enamine
2-amino-1-(4-methylphenyl)ethan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-39103-100MG
€ 189,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-39103-100MG
€ 189,30
mp (Schmelzpunkt)
67-68
Iupac Name
2-amino-1-(4-methylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3
InChIKey
JHBXVBYRGVHEAH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39103
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)