Merck
ENA181911886
Enamine
(4-ethoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 142,50
250 MG
€ 184,10
500 MG
€ 264,70
1 G
€ 327,10
2.5 G
€ 637,80
5 G
€ 1.216,30
10 G
€ 2.330,40
Lieferanten-SKU: EN300-38921-100MG
€ 142,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 142,50
250 MG
€ 184,10
500 MG
€ 264,70
1 G
€ 327,10
2.5 G
€ 637,80
5 G
€ 1.216,30
10 G
€ 2.330,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.77
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-38921-100MG
€ 142,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
229-230
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO.ClH/c1-2-17-14-10-8-13(9-11-14)15(16)12-6-4-3-5-7-12;/h3-11,15H,2,16H2,1H3;1H
InChIKey
HEOYSYDJNVFCPH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38921
Melting Point
229-230
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38921
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)