Merck
ENA181911294
Enamine
methyl(pentan-2-yl)amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 438,90
250 MG
€ 606,60
500 MG
€ 930,30
1 G
€ 1.179,90
2.5 G
€ 2.429,20
5 G
€ 4.754,90
10 G
€ 9.238,60
Lieferanten-SKU: EN300-39100-100MG
€ 438,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 438,90
250 MG
€ 606,60
500 MG
€ 930,30
1 G
€ 1.179,90
2.5 G
€ 2.429,20
5 G
€ 4.754,90
10 G
€ 9.238,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-39100-100MG
€ 438,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl-N-(1-methylbutyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15N.ClH/c1-4-5-6(2)7-3;/h6-7H,4-5H2,1-3H3;1H
InChIKey
AOMLOTWGVLUDQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39100
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39100
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)