Wichtige Dokumente
ENA161208908
Enamine
1,4-diazepan-5-one; acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-12893-100MG
€ 68,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-12893-100MG
€ 68,40
Iupac Name
1,4-diazepan-5-one acetate
Inchi Code
1S/C5H10N2O.C2H4O2/c8-5-1-2-6-3-4-7-5;1-2(3)4/h6H,1-4H2,(H,7,8);1H3,(H,3,4)
InChIKey
WDCHTLQVOSCJSJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12893
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)