Merck
ENA161208845
Enamine
1-(pentafluorophenyl)piperazine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.65
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
mp (Schmelzpunkt)
155-156
Iupac Name
1-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9F5N2.ClH/c11-5-6(12)8(14)10(9(15)7(5)13)17-3-1-16-2-4-17;/h16H,1-4H2;1H
InChIKey
YDEBBGHCUNZTQG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11208
Melting Point
155-156
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11208