Merck
ENA161208718
Enamine
2-[(butan-2-yl)amino]-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
10 G
€ 2.245,90
Lieferanten-SKU: EN300-09078-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
2.5 G
€ 1.047,30
5 G
€ 1.529,60
10 G
€ 2.245,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-09078-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(sec-butylamino)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17F3N2O.ClH/c1-3-9(2)17-8-12(19)18-11-7-5-4-6-10(11)13(14,15)16;/h4-7,9,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19);1H
InChIKey
MLVYGKPFSCXVTE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09078
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09078
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)