Merck
ENA159843397
Enamine
4-(1,3-thiazolidine-4-carbonyl)morpholine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 193,20
250 MG
€ 258,20
500 MG
€ 441,50
1 G
€ 574,10
2.5 G
€ 1.083,70
Lieferanten-SKU: EN300-32039-100MG
€ 193,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 193,20
250 MG
€ 258,20
500 MG
€ 441,50
1 G
€ 574,10
2.5 G
€ 1.083,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-32039-100MG
€ 193,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1,3-thiazolidin-4-ylcarbonyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O2S.ClH/c11-8(7-5-13-6-9-7)10-1-3-12-4-2-10;/h7,9H,1-6H2;1H
InChIKey
UJDBIPXDVKCFGZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32039
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32039
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)